N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909970-100G
OR909970-25G
APOSOR909970-100GEA
336
EUR
APOSOR909970-100G
APOSOR909970-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamide 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamide
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00996243 CAS Number: 70298-88-3 |