Stampa…
6,8-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909969-1G OR909969-5G
APOSOR909969-1GEA 190 EUR
APOSOR909969-1G APOSOR909969-5G
6,8-Dichloroquinoline 98%
6,8-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040711
CAS Number: 703-66-2