Stampa…
3-(p-Tolyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Methylphenyl)propanoic acid, 3-(4-Methylphenyl)propionic acid, 3-(p-Tolyl)propionic Acid
OR909967-100G OR909967-25G OR909967-5G
APOSOR909967-100GEA 467 EUR
APOSOR909967-100G APOSOR909967-25G APOSOR909967-5G
3-(p-Tolyl)propionic acid 97%
3-(p-Tolyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016561
CAS Number: 1505-50-6