Stampa…
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909965-1G OR909965-25G OR909965-5G
APOSOR909965-1GEA 125 EUR
APOSOR909965-1G APOSOR909965-25G APOSOR909965-5G
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole 98%
5-(3-Chlorophenyl)isoxazole
Formula: C₉H₆ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03232871
CAS Number: 7064-34-8