Stampa…
1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylisoquinolin-3-ol
OR909962-1G OR909962-5G
APOSOR909962-1GEA 172 EUR
APOSOR909962-1G APOSOR909962-5G
1-Methyl-3-isoquinolinol 98%
1-Methyl-3-isoquinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053887
CAS Number: 16535-89-0