Stampa…
6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909923-1G OR909923-5G
APOSOR909923-1GEA 168 EUR
APOSOR909923-1G APOSOR909923-5G
6-Methyl-3-isoquinolinol 96%
6-Methyl-3-isoquinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546459
CAS Number: 51463-11-7