Stampa…
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909922-1G OR909922-5G
APOSOR909922-1GEA 120 EUR
APOSOR909922-1G APOSOR909922-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994344
CAS Number: 933752-89-7