Stampa…
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909921-1G OR909921-5G
APOSOR909921-1GEA 85.9 EUR
APOSOR909921-1G APOSOR909921-5G
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909649
CAS Number: 29096-59-1