Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909920-10G
OR909920-1G
OR909920-5G
APOSOR909920-10GEA
417
EUR
APOSOR909920-10G
APOSOR909920-1G
APOSOR909920-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formula:
C₈H₆N₂O Peso molecolare: 146,1500 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07778354 CAS Number: 6188-43-8 |