Stampa…
Triphenylethylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,1,2-Triphenylethylene, 1,1,2-Triphenylethene
OR9099-10G OR9099-250G OR9099-50G
APOSOR9099-10GEA 14.7 EUR
APOSOR9099-10G APOSOR9099-250G APOSOR9099-50G
Triphenylethylene
Triphenylethylene
Formula: (C₆H₅)₂CCHC₆H₅
Peso molecolare: 256,35 g/mol
Punto di ebollizione: 219…221 °C/14mmHg
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004765
CAS Number: 58-72-0
EINECS: 200-395-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III