Stampa…
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909868-1G OR909868-5G
APOSOR909868-1GEA 145 EUR
APOSOR909868-1G APOSOR909868-5G
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Ethyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972167
CAS Number: 81386-31-4