Stampa…
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909857-10G OR909857-1G OR909857-5G
APOSOR909857-10GEA 633 EUR
APOSOR909857-10G APOSOR909857-1G APOSOR909857-5G
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₄ClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09972165
CAS Number: 1020253-09-1