Stampa…
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909814-10G OR909814-1G OR909814-5G
APOSOR909814-10GEA 539 EUR
APOSOR909814-10G APOSOR909814-1G APOSOR909814-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Formula: C₅H₇BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06804929
CAS Number: 214614-81-0