Stampa…
6-Hydroxycoumarin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9098-25G OR9098-5G OR9098-250MG OR9098-1G OR9098-10G
APOSOR9098-25GEA 654 EUR
APOSOR9098-25G APOSOR9098-5G APOSOR9098-250MG APOSOR9098-1G APOSOR9098-10G
6-Hydroxycoumarin 97%
6-Hydroxycoumarin
Formula: C₉H₆O₃
Punto di fusione: 249…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00630040
CAS Number: 6093-68-1