Stampa…
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-methylpiperidine-4-carboxylate
OR909799-100G OR909799-10G OR909799-25G
APOSOR909799-100GEA 135 EUR
APOSOR909799-100G APOSOR909799-10G APOSOR909799-25G
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate 97%
Methyl-1-methylpiperidine-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂
Peso molecolare: 157,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658483
CAS Number: 1690-75-1