Stampa…
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909781-1G OR909781-5G
APOSOR909781-1GEA 168 EUR
APOSOR909781-1G APOSOR909781-5G
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine 98%
2-Chloro-6-(1-imidazolyl)pyrazine
Formula: C₇H₅ClN₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800962
CAS Number: 941294-48-0