Stampa…
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-N-cyclopropylpyridazin-3-amine
OR909779-1G OR909779-25G OR909779-5G
APOSOR909779-1GEA 147 EUR
APOSOR909779-1G APOSOR909779-25G APOSOR909779-5G
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine 98%
3-Chloro-6-(cyclopropylamino)pyridazine
Formula: C₇H₈ClN₃
Peso molecolare: 169,6100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800959
CAS Number: 941294-45-7