Stampa…
4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909777-1G OR909777-5G
APOSOR909777-1GEA 94.5 EUR
APOSOR909777-1G APOSOR909777-5G
4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
4-Chloro-8-methylquinazoline
Formula: C₉H₇ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08457971
CAS Number: 58421-80-0