Stampa…
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-p-anisidine
OR909746-25G OR909746-5G
APOSOR909746-25GEA 350 EUR
APOSOR909746-25G APOSOR909746-5G
4-Methoxy-N-methylaniline 98%
4-Methoxy-N-methylaniline
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008399
CAS Number: 5961-59-1