Stampa…
8-Methoxy-2-tetralone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 261 EUR
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralone
8-Methoxy-2-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di fusione: 48…55 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411220
CAS Number: 5309-19-3