2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(2-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(o-tolyl)propanenitrile
OR909663-10G
OR909663-1G
OR909663-5G
APOSOR909663-10GEA
757
EUR
APOSOR909663-10G
APOSOR909663-1G
APOSOR909663-5G
2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
2-Methylbenzoylacetonitrile
Formula:
C₁₀H₉NO Peso molecolare: 159,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02260802 CAS Number: 35276-81-4 |