Stampa…
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909643-1G OR909643-5G
APOSOR909643-1GEA 68.4 EUR
APOSOR909643-1G APOSOR909643-5G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C4H5BrN2
Peso molecolare: 161,0000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11215487
CAS Number: 57097-81-1