Stampa…
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909633-1G OR909633-5G
APOSOR909633-1GEA 219 EUR
APOSOR909633-1G APOSOR909633-5G
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile 98%
3-Amino-3-(2-pyridinyl)acrylonitrile
Formula: C₈H₇N₃
Peso molecolare: 145,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01871647
CAS Number: 55330-52-4