Stampa…
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,7-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
OR909631-10G OR909631-1G OR909631-5G
APOSOR909631-10GEA 438 EUR
APOSOR909631-10G APOSOR909631-1G APOSOR909631-5G
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine 96%
4,7-Dimethyl-benzothiazol-2-ylamine
Formula: C₉H₁₀N₂S
Peso molecolare: 178,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971844
CAS Number: 78584-08-4