Stampa…
7-Methoxy-2-tetralone 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-methoxynaphthalen-2(1H)-one
OR9096-25G OR9096-5G OR9096-1G
APOSOR9096-25GEA 374 EUR
APOSOR9096-25G APOSOR9096-5G APOSOR9096-1G
7-Methoxy-2-tetralone 96%
7-Methoxy-2-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di ebollizione: 124…126 °C/1,5mmHg
Densità: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001730
CAS Number: 4133-34-0
EINECS: 223-954-1