Stampa…
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909564-1G OR909564-5G
APOSOR909564-1GEA 94.4 EUR
APOSOR909564-1G APOSOR909564-5G
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00844930
CAS Number: 71825-51-9