Stampa…
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909537-10G OR909537-1G OR909537-25G
APOSOR909537-10GEA 342 EUR
APOSOR909537-10G APOSOR909537-1G APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formula: C₁₃H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03228548
CAS Number: 119516-86-8