4-tert-Butoxyaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909518-1G
OR909518-5G
APOSOR909518-1GEA
151
EUR
APOSOR909518-1G
APOSOR909518-5G
4-tert-Butoxyaniline 96%
4-tert-Butoxyaniline
Formula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11196184 CAS Number: 57120-36-2 |