Stampa…
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridazin-3-amine
OR909507-1G OR909507-5G
APOSOR909507-1GEA 35 EUR
APOSOR909507-1G APOSOR909507-5G
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Formula: C₆H₈ClN₃
Peso molecolare: 157,6 g/mol
Punto di fusione: 108…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02732844
CAS Number: 7145-60-0