Stampa…
5-Methoxy-2-tetralone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone
OR9095-1G OR9095-5G
APOSOR9095-1GEA 14.7 EUR
APOSOR9095-1G APOSOR9095-5G
5-Methoxy-2-tetralone 97%
5-Methoxy-2-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di ebollizione: 165 °C/10mmHg
Punto di fusione: 32…36 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064958
CAS Number: 32940-15-1