Stampa…
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909497-1G OR909497-5G
APOSOR909497-1GEA 219 EUR
APOSOR909497-1G APOSOR909497-5G
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine 98%
2-Chloro-4-piperidin-1-ylpyrimidine
Formula: C₉H₁₂ClN₃
Peso molecolare: 197,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01912571
CAS Number: 5429-00-5