Stampa…
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Isopropyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
OR909495-1G OR909495-5G
APOSOR909495-1GEA 219 EUR
APOSOR909495-1G APOSOR909495-5G
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01067639
CAS Number: 35681-40-4