Stampa…
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909489-1G OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA 79.9 EUR
APOSOR909489-1G APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977801
CAS Number: 128742-76-7