Stampa…
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Methylpiperidino)ethanol, 2-(1-Methylpiperidin-4-yl)ethanol
OR909465-10G OR909465-1G OR909465-5G
APOSOR909465-10GEA 807 EUR
APOSOR909465-10G APOSOR909465-1G APOSOR909465-5G
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine 98%
1-Methyl-4-(hydroxyethyl)piperidine
Formula: C₈H₁₇NO
Peso molecolare: 143,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188565
CAS Number: 21156-84-3