Stampa…
1-Phenylpiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylpiperidine
OR909425-1G OR909425-25G OR909425-5G
APOSOR909425-1GEA 56.8 EUR
APOSOR909425-1G APOSOR909425-25G APOSOR909425-5G
1-Phenylpiperidine 98%
1-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00129777
CAS Number: 4096-20-2