Stampa…
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2-benzimidazolinone
OR909408-1G OR909408-5G
APOSOR909408-1GEA 155 EUR
APOSOR909408-1G APOSOR909408-5G
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00224248
CAS Number: 3097-21-0