Stampa…
7-Methoxybenzofuran 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909389-1G OR909389-5G
APOSOR909389-1GEA 234 EUR
APOSOR909389-1G APOSOR909389-5G
7-Methoxybenzofuran 95%
7-Methoxybenzofuran
Formula: C₉H₈O₂
Peso molecolare: 148,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01310825
CAS Number: 7168-85-6