Stampa…
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909388-100G OR909388-10G OR909388-25G
APOSOR909388-100GEA 449 EUR
APOSOR909388-100G APOSOR909388-10G APOSOR909388-25G
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde 98%
3-Bromo-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Peso molecolare: 199,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971197
CAS Number: 36276-24-1