Stampa…
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR909386-1G OR909386-250MG
APOSOR909386-1GEA 56.7 EUR
APOSOR909386-1G APOSOR909386-250MG
4-Bromo-2-formylbenzonitrile 97%
4-Bromo-2-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄BrNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15144645
CAS Number: 713141-12-9