Stampa…
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909370-10G OR909370-1G OR909370-5G
APOSOR909370-10GEA 502 EUR
APOSOR909370-10G APOSOR909370-1G APOSOR909370-5G
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde 97%
5-Bromo-2-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662390
CAS Number: 90050-59-2