Stampa…
2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909356-1G OR909356-5G
APOSOR909356-1GEA 203 EUR
APOSOR909356-1G APOSOR909356-5G
2-(4-Nitrophenyl)oxazole 98%
2-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08276758
CAS Number: 62882-08-0