Stampa…
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909354-1G OR909354-250MG
APOSOR909354-1GEA 136 EUR
APOSOR909354-1G APOSOR909354-250MG
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₀N₂O
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03727244
CAS Number: 473249-36-4