Stampa…
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909350-1G OR909350-25G OR909350-5G
APOSOR909350-1GEA 109 EUR
APOSOR909350-1G APOSOR909350-25G APOSOR909350-5G
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole 97%
6-Chloro-2,5-dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₉ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143570
CAS Number: 221548-24-9