6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909336-1G
OR909336-25G
OR909336-5G
APOSOR909336-1GEA
147
EUR
APOSOR909336-1G
APOSOR909336-25G
APOSOR909336-5G
6-Chloro-7-methylquinoxaline 98%
6-Chloro-7-methylquinoxaline
Formula:
C₉H₇ClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15143565 CAS Number: 646504-79-2 |