Stampa…
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR909331-1G OR909331-250MG
APOSOR909331-1GEA 395 EUR
APOSOR909331-1G APOSOR909331-250MG
5-Bromo-7-chloroquinoxaline 97%
5-Bromo-7-chloroquinoxaline
Formula: C₈H₄BrClN₂
Peso molecolare: 243,487 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15143560
CAS Number: 1215205-87-0