5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
OR909308-1G
OR909308-5G
APOSOR909308-1GEA
53.9
EUR
APOSOR909308-1G
APOSOR909308-5G
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Formula:
C₆H₃ClN₂S Peso molecolare: 170,62 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00174269 CAS Number: 2207-32-1 |