Stampa…
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methylbenzoimidazol-2(3H)-one
OR909301-1G OR909301-5G
APOSOR909301-1GEA 51 EUR
APOSOR909301-1G APOSOR909301-5G
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00754728
CAS Number: 5400-75-9