Stampa…
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone
OR9093-25G OR9093-5G OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA 40.8 EUR
APOSOR9093-25G APOSOR9093-5G APOSOR9093-100G
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Peso molecolare: 171,2 g/mol
Punto di fusione: 47…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861741
CAS Number: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III