4-Methylbenzimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
7-Methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR909292-1G
OR909292-250MG
APOSOR909292-1GEA
136
EUR
APOSOR909292-1G
APOSOR909292-250MG
4-Methylbenzimidazole 95%
4-Methylbenzimidazole
Formula:
C₈H₈N₂ Peso molecolare: 132,1600 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09842603 CAS Number: 4887-83-6 |