Stampa…
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR909286-10G OR909286-1G OR909286-5G
APOSOR909286-10GEA 432 EUR
APOSOR909286-10G APOSOR909286-1G APOSOR909286-5G
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole
Formula: C₆H₉BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16249535
CAS Number: 60061-60-1